O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
H-Thr(tBu)-OtBu, (2S,3R)-tert-Butyl 2-amino-3-(tert-butoxy)butanoate
B3340-25G
B3340-5G
TCIAB3340-25GEA
130
EUR
TCIAB3340-25G
TCIAB3340-5G
O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester ≥96.0% (por análise titulométrica)
O-tert-Butyl-L-threonine-tert-butyl ester
Fórmula:
C₁₂H₂₅NO₃ Ponto de ebulição: 70°C |
Número MDL :
MFCD00077109 Número CAS: 5854-78-4 |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +2.0 to +4.0 deg (C=1, EtOH) |