Print…
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3332-1G B3332-5G
TCIAB3332-1GEA 82 EUR
TCIAB3332-1G TCIAB3332-5G
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₃BrO₄
Número MDL : MFCD03695499
Número CAS: 24958-42-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C