Print…
tert-Butyl propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Propionic Acid tert-Butyl Ester
B3327-100G B3327-25G
TCIAB3327-100GEA 222 EUR
TCIAB3327-100G TCIAB3327-25G
tert-Butyl propionate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl propionate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 119°C
Ponto de Inflamação: 21°C
Número MDL : MFCD00009304
Número CAS: 20487-40-5
UN: 1914
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %