Ethyl enantate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
A14729.22
A14729.36
A14729.22EA
32.1
EUR
A14729.22
A14729.36
Ethyl enantate ≥98%
Ethyl enantate
Purity: 98+%
CAS No.: 106-30-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.412
Melting Point: -66°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1752311
Merck Reference: 14,3835
MDL No.: MFCD00009538
Fórmula:
C₉H₁₈O₂ Ponto de ebulição: 188…189 °C Ponto de Fusão: –66 °C Densidade: 0,868 Ponto de Inflamação: 66 °C (151 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009538 Número CAS: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Merck Index: 14,3835 |