Print…
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzaldehyde Tosylhydrazone
B3325-25G B3325-5G
TCIAB3325-25GEA 235 EUR
TCIAB3325-25G TCIAB3325-5G
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₂S
Ponto de Fusão: 130°C
Número MDL : MFCD00009644
Número CAS: 1666-17-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %