Print…
Boc-Aib-OH ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3323-25G B3323-5G
TCIAB3323-25GEA 75 EUR
TCIAB3323-25G TCIAB3323-5G
Boc-Aib-OH ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Boc-Aib-OH
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD00042973
Número CAS: 30992-29-1
EINECS: 250-421-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C