Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-L-phenylalanine
B3304-1G B3304-5G
TCIAB3304-1GEA 37 EUR
TCIAB3304-1G TCIAB3304-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₈FNO₄
Número MDL : MFCD00079672
Número CAS: 41153-30-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +23.0 deg (C=1, EtOH)