Print…
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3295-1G B3295-5G
TCIAB3295-1GEA 36 EUR
TCIAB3295-1G TCIAB3295-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (por GC)
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde
Fórmula: C₁₁H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00239387
Número CAS: 20005-42-9
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C