Print…
Butenafine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(4-(tert-Butyl)benzyl)-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, Butenafine HCl
B3293-1G B3293-5G
TCIAB3293-1GEA 35 EUR
TCIAB3293-1G TCIAB3293-5G
Butenafine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Butenafine hydrochloride
Fórmula: C₂₃H₂₇N
Número MDL : MFCD00917064
Número CAS: 101827-46-7
Merck Index: 14,01518
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C