Print…
9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3256-1G B3256-5G
TCIAB3256-1GEA 25 EUR
TCIAB3256-1G TCIAB3256-5G
9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (por GC)
9-Bromo-1-nonene
Fórmula: C₉H₁₇Br
Ponto de ebulição: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09037826
Número CAS: 89359-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f723990cdf5ef33d816ad150e10310372496dcd&vid=1f723990cdf5ef33d816ad150e10310372496dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %