Print…
trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3250-5G B3250-25G
TCIAB3250-5GEA 117 EUR
TCIAB3250-5G TCIAB3250-25G
trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Número MDL : MFCD01862293
Número CAS: 53292-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8da0baf0f05fbfb338b0835008080ab6d13d0b0&vid=e8da0baf0f05fbfb338b0835008080ab6d13d0b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C