Print…
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture), 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
B3248-25G B3248-5G
TCIAB3248-25GEA 285 EUR
TCIAB3248-25G TCIAB3248-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso Molecular: 243.30 g/mol
Número MDL : MFCD03453262
Número CAS: 130309-46-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %