Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-D-2-phenylglycine, BOC-D-alpha-phenylglycine, Boc-D-Phg-OH
B3230-1G B3230-5G
TCIAB3230-1GEA 21 EUR
TCIAB3230-1G TCIAB3230-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine ≥98.0% (por análise titulométrica)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD00062043
Número CAS: 33125-05-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -135.0 to -145.0 deg (C=1, EtOH)