Print…
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Flecainide Impurity D
B3227-25G B3227-5G
TCIAB3227-25GEA 74 EUR
TCIAB3227-25G TCIAB3227-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₈F₆O₄
Peso Molecular: 318.17 g/mol
Número MDL : MFCD00221424
Número CAS: 35480-52-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C