Print…
Bicalutamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-fluorophenyl)sulphonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-2-hydroxy-2-methylpropionamide
B3206-200MG B3206-1G
TCIAB3206-200MGEA 37 EUR
TCIAB3206-200MG TCIAB3206-1G
Bicalutamide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Bicalutamide
Fórmula: C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S
Número MDL : MFCD00869971
Número CAS: 90357-06-5
Merck Index: 14,01200
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C