Print…
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3190-25G B3190-5G
TCIAB3190-25GEA 141 EUR
TCIAB3190-25G TCIAB3190-5G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₇NO
Ponto de ebulição: 128°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02258902
Número CAS: 22065-85-6
EINECS: 244-757-7
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %