Print…
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3180-1G B3180-5G
TCIAB3180-1GEA 16 EUR
TCIAB3180-1G TCIAB3180-5G
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
7-Bromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₃
Ponto de Fusão: 262°C
Número MDL : MFCD00137823
Número CAS: 1779-11-9
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %