Print…
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Boc-Cis-4-F-Pro-OH, N-Boc-cis-4-fluoro-L-proline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-cis-4-fluoro-L-proline, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid, (2S,4S)-1-Boc-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (2S,4S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
B3178-1G B3178-200MG
TCIAB3178-1GEA 127 EUR
TCIAB3178-1G TCIAB3178-200MG
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆FNO₄
Ponto de Fusão: 162°C
Número MDL : MFCD04973957
Número CAS: 203866-13-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -55.0 to -59.0 deg (C=1, MeOH)