Print…
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3177-1G B3177-200MG
TCIAB3177-1GEA 144 EUR
TCIAB3177-1G TCIAB3177-200MG
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆FNO₄
Número MDL : MFCD06796085
Número CAS: 203866-14-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C