Print…
β-methasone-21-acetate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-Acetate
B3165-1G B3165-5G
TCIAB3165-1GEA 92 EUR
TCIAB3165-1G TCIAB3165-5G
β-methasone-21-acetate ≥98.0% (por HPLC)
Betamethasone-21-acetate
Fórmula: C₂₄H₃₁FO₆
Peso Molecular: 434.50 g/mol
Número MDL : MFCD00867462
Número CAS: 987-24-6
EINECS: 213-578-6
Merck Index: 14,01180
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C