Print…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride ≥96.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
B3157-1G B3157-5G B3157-500MG
TCIAB3157-1GEA 54 EUR
TCIAB3157-1G TCIAB3157-5G TCIAB3157-500MG
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride ≥96.0% (por HPLC, azoto total)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Fórmula: C₂₇H₃₉ClN₂
Peso Molecular: 427.07 g/mol
Número MDL : MFCD07369796
Número CAS: 258278-25-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %