Print…
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Fmoc-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, 4-tert-Butyl N-Fmoc-L-aspartate, Fmoc-Asp(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester
B3150-25G B3150-5G
TCIAB3150-25GEA 50 EUR
TCIAB3150-25G TCIAB3150-5G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Fórmula: C₂₃H₂₅NO₆
Número MDL : MFCD00037131
Número CAS: 71989-14-5
EINECS: 276-251-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -27.0 deg (C=1, DMF)