Print…
4-(4-Bromophenyl)butyric acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
B3131-5G B3131-1G
TCIAB3131-5GEA 97 EUR
TCIAB3131-5G TCIAB3131-1G
4-(4-Bromophenyl)butyric acid ≥98.0% (por GC)
4-(4-Bromophenyl)butyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 176°C
Número MDL : MFCD00463170
Número CAS: 35656-89-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C