Print…
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3087-1G B3087-5G
TCIAB3087-1GEA 64 EUR
TCIAB3087-1G TCIAB3087-5G
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine ≥99.0% (por HPLC)
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine
Fórmula: C₃₇H₃₅N₃O₇
Ponto de Fusão: 119°C
Número MDL : MFCD00010114
Número CAS: 67219-55-0
EINECS: 266-605-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +56.0 to +60.0 deg (C=1, MeOH)