Print…
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3073-5G B3073-25G
TCIAB3073-5GEA 60 EUR
TCIAB3073-5G TCIAB3073-25G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂I
Número MDL : MFCD06797752
Número CAS: 155906-10-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C