Print…
4-Benzamidopiperidine hydrate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Piperidyl)benzamide
B3025-25G B3025-5G
TCIAB3025-25GEA 250 EUR
TCIAB3025-25G TCIAB3025-5G
4-Benzamidopiperidine hydrate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Benzamidopiperidine hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O
Peso Molecular: 204.27 g/mol
Ponto de Fusão: 137°C
Número MDL : MFCD01314226
Número CAS: 33953-37-6
EINECS: 251-759-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
Water max. 5.0 %