Print…
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N'-Ethylenebis(5-hydroxysalicylideneimine), N,N-Bis(2,5-dihydroxybenzylidene)ethylenediamine, 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))bis(benzene-1,4-diol)
B3015-1G B3015-5G
TCIAB3015-1GEA 293 EUR
TCIAB3015-1G TCIAB3015-5G
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₄
Peso Molecular: 300.31 g/mol
Ponto de Fusão: 250°C
Número MDL : MFCD04039747
Número CAS: 124061-43-4
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %