Print…
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3006-5G B3006-25G
TCIAB3006-5GEA 47 EUR
TCIAB3006-5G TCIAB3006-25G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Fórmula: C₇H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052182
Número CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %