Print…
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethylolpropane Diallyl Ether
B3003-25G B3003-500G
TCIAB3003-25GEA 17 EUR
TCIAB3003-25G TCIAB3003-500G
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol
Fórmula: C₁₂H₂₂O₃
Peso Molecular: 214.31 g/mol
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Inflamação: 124°C
Número MDL : MFCD00035791
Número CAS: 682-09-7
EINECS: 211-661-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %