Print…
1-Benzyl-D-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-3-Amino-4-(benzyloxy)-4-oxobutanoic acid, H-D-Asp-OBzl, D-Aspartic Acid 1-Benzyl Ester
B2993-1G B2993-5G
TCIAB2993-1GEA 32 EUR
TCIAB2993-1G TCIAB2993-5G
1-Benzyl-D-aspartate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Benzyl-D-aspartate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 176°C
Número MDL : MFCD00037289
Número CAS: 79337-40-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %