Print…
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
B2986-25G B2986-5G
TCIAB2986-25GEA 394 EUR
TCIAB2986-25G TCIAB2986-5G
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Peso Molecular: 184.28 g/mol
Número MDL : MFCD00460757
Número CAS: 71101-89-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %