Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-methionine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(methylthio)butanoic acid, Boc-D-Met-OH, N-Boc-D-methionine
B2967-25G B2967-5G
TCIAB2967-25GEA 128 EUR
TCIAB2967-25G TCIAB2967-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-methionine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-methionine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄S
Peso Molecular: 249.33 g/mol
Número MDL : MFCD00038256
Número CAS: 5241-66-7
EINECS: 226-043-7
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +25.0 deg (C=1, MeOH)