Print…
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-D-Asn-OH, Nɑ-Boc-D-asparagine
B2964-25G B2964-5G
TCIAB2964-25GEA 39 EUR
TCIAB2964-25G TCIAB2964-5G
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-D-asparagine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₅
Número MDL : MFCD00065558
Número CAS: 75647-01-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=1, DMF)