Print…
2-Benzyloxybenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
B2943-25G B2943-5G
TCIAB2943-25GEA 298 EUR
TCIAB2943-25G TCIAB2943-5G
2-Benzyloxybenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
2-Benzyloxybenzyl alcohol
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Peso Molecular: 214.26 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD01664428
Número CAS: 3381-87-1
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %