Print…
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2940-25G B2940-5G
TCIAB2940-25GEA 394 EUR
TCIAB2940-25G TCIAB2940-5G
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture)
Fórmula: C₁₄H₁₂S₂
Ponto de ebulição: 166°C
Ponto de Fusão: 48°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 23528-44-1
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %