Print…
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2939-25G B2939-5G
TCIAB2939-25GEA 183 EUR
TCIAB2939-25G TCIAB2939-5G
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile ≥98.0% (por GC)
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
Fórmula: C₁₆H₁₃NO
Número MDL : MFCD00044435
Número CAS: 42872-30-0
EINECS: 255-982-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C