Print…
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form) ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(methacryloyloxy)propanol
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
B2938-25G B2938-500G
TCIAB2938-25GEA 17 EUR
TCIAB2938-25G TCIAB2938-500G
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form) ≥90.0% (por GC) estabilizada
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form)
Fórmula: C₁₁H₁₆O₅
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: 172°C
Número MDL : MFCD00066299
Número CAS: 1830-78-0
EINECS: 217-388-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0% (total of isomer)