Print…
1,10-Bis(acryloyloxy)decane ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Decamethylene Glycol Diacrylate, 1,10-Decanediol Diacrylate, Decane-1,10-diyl diacrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
B2937-25G B2937-500G B2937-100G
TCIAB2937-25GEA 35 EUR
TCIAB2937-25G TCIAB2937-500G TCIAB2937-100G
1,10-Bis(acryloyloxy)decane ≥90.0% (por GC) estabilizada
1,10-Bis(acryloyloxy)decane
Fórmula: C₁₆H₂₆O₄
Ponto de ebulição: 181°C
Número MDL : MFCD00080453
Número CAS: 13048-34-5
EINECS: 235-922-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %