Print…
Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane)
B2906-1G B2906-5G
TCIAB2906-1GEA 50 EUR
TCIAB2906-1G TCIAB2906-5G
Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (por GC)
Bis(hexylene glycolato)diboron
Fórmula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Peso Molecular: 253.94 g/mol
Número MDL : MFCD06246008
Número CAS: 230299-21-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C