Print…
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2867-25G B2867-5G
TCIAB2867-25GEA 121 EUR
TCIAB2867-25G TCIAB2867-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (por GC)
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Fórmula: C₃₆H₂₈OP₂
Número MDL : MFCD00233863
Número CAS: 166330-10-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C