Print…
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane ≥92.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Nonanediol Diacrylate, Nonamethylene Glycol Diacrylate
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2863-25G B2863-500G
TCIAB2863-25GEA 16 EUR
TCIAB2863-25G TCIAB2863-500G
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane ≥92.0% (por GC) estabilizada
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane
Fórmula: C₁₅H₂₄O₄
Ponto de Inflamação: 164°C
Número MDL : MFCD00080592
Número CAS: 107481-28-7
EINECS: 484-500-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %