Print…
2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Butyl-2-hydroxyadamantane
B2839-5G B2839-25G
TCIAB2839-5GEA 84 EUR
TCIAB2839-5G TCIAB2839-25G
2-Butyl-2-adamantanol ≥98.0% (por GC)
2-Butyl-2-adamantanol
Fórmula: C₁₄H₂₄O
Peso Molecular: 208.35 g/mol
Número CAS: 14451-86-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C