Print…
Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (((6-Bromohexyl)oxy)methyl)benzene, Benzyl 6-Bromohexyl Ether, Benzyloxyhexyl Bromide, (6-Bromohexyloxymethyl)benzene
B2820-25G B2820-5G
TCIAB2820-25GEA 368 EUR
TCIAB2820-25G TCIAB2820-5G
Benzyl-6-bromohexyl ether ≥97.0% (por GC)
Benzyl-6-bromohexyl ether
Fórmula: C₁₃H₁₉BrO
Peso Molecular: 271.20 g/mol
Número MDL : MFCD02258455
Número CAS: 54247-27-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %