Print…
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
B2818-25G B2818-5G
TCIAB2818-25GEA 292 EUR
TCIAB2818-25G TCIAB2818-5G
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (por GC)
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₃BrO
Ponto de ebulição: 141°C
Número MDL : MFCD00134570
Número CAS: 54314-84-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %