Print…
2-(4-Bromophenyl)benzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Bromophenyl)-1H-benzo[d]imidazole
B2812-1G B2812-5G
TCIAB2812-1GEA 80 EUR
TCIAB2812-1G TCIAB2812-5G
2-(4-Bromophenyl)benzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Bromophenyl)benzimidazole
Fórmula: C₁₃H₉BrN₂
Peso Molecular: 273.13 g/mol
Ponto de Fusão: 299°C
Número MDL : MFCD00224360
Número CAS: 2622-74-4
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %