Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(3-Amino-2-methylpropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-Boc-2-methyl-1,3-diaminopropane, N-Boc-2-methyl-1,3-propanediamine, tert-Butyl N-(3-Amino-2-methylpropyl)carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-propanediamine
B2810-1G B2810-5G
TCIAB2810-1GEA 82 EUR
TCIAB2810-1G TCIAB2810-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methyl-1,3-diaminopropane
Fórmula: C₉H₂₀N₂O₂
Número MDL : MFCD06804536
Número CAS: 480452-05-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %