Print…
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B2806-1G B2806-5G
TCIAB2806-1GEA 68 EUR
TCIAB2806-1G TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (por GC)
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide
Fórmula: C₁₂H₂₆O₄S₂
Ponto de ebulição: 155°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 76505-71-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %