Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4,4'-Di-tert-butyldiphenylamine
B2803-25G
B2803-500G
TCIAB2803-25GEA
16
EUR
TCIAB2803-25G
TCIAB2803-500G
Bis(4-tert-butylphenyl)amine ≥90.0% (por GC)
Bis(4-tert-butylphenyl)amine
Fórmula:
C₂₀H₂₇N Ponto de ebulição: 195°C |
Número MDL :
MFCD00417391 Número CAS: 4627-22-9 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |