Print…
Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl 4-bromobutyl ether, (4-Bromobutoxymethyl)benzene, ((4-Bromobutoxy)methyl)benzene, 4-Benzyloxybutyl Bromide
B2802-25G B2802-5G
TCIAB2802-25GEA 526 EUR
TCIAB2802-25G TCIAB2802-5G
Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (por GC)
Benzyl-4-bromobutyl ether
Fórmula: C₁₁H₁₅BrO
Peso Molecular: 243.14 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00155128
Número CAS: 60789-54-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %