Print…
5-Bromo-2,3-pyridinediol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B2780-1G B2780-25G B2780-5G
TCIAB2780-1GEA 40 EUR
TCIAB2780-1G TCIAB2780-25G TCIAB2780-5G
5-Bromo-2,3-pyridinediol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Bromo-2,3-pyridinediol
Fórmula: C₅H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 249°C
Número MDL : MFCD08276314
Número CAS: 34206-49-0
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %